Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Blocker/Diluent (Part A and B)
Système optimisé de blocage et de dilution d’anticorps primaire facile à utiliser
Marque: Invitrogen™ WB7050
Includes: 80 ml de bloqueur / diluant (partie A) ; 80 ml de bloqueur / diluant (partie B)
Description
Permet une détection de transfert Western à faible fond / signal élevé sur les membranes de nitrate de cellulose (NC) et de difluorure de polyvinylidène (PVDF). Réactifs suffisants pour 20 mini-transferts.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Spécification
Bloqueur et diluant | |
80 ml de bloqueur / diluant (partie A) ; 80 ml de bloqueur / diluant (partie B). Conserver à +4°C. |
|
WesternBreeze™ |
Tampons de transfert | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
80 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.