Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 4 to 12%
Les packs de bienvenue Tris-glycine Novex contiennent tous les gels, tampons et réactifs Tris-glycine Novex nécessaires pour commencer à utiliser la mini cuve à gel.
664.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
15528533
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
XP0412A
10 puits
664.00€
1 kit
15894072
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
XP0412B
12 puits
664.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15575446
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
XP0412C
15 puits
664.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Mini
Tris-Glycine
Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus
1 Welcome Pack
4 à 12%
1,0 mm
30 à 250 kDa
Novex™, WedgeWell™
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 4 to 12%