Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA VEGF pour humain Novex™
Quantifie le facteur de croissance endothélial vasculaire humain naturel ou recombinant (VEGF) dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire
Marque: Invitrogen™ KHG0112
948.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA du facteur de croissance endothélial vasculaire humain (VEGF humain) quantifie le VEGF humain dans le sérum, le plasma la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement le VEGF humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le VEGF humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le VEGF est un régulateur important de l’angiogenèse et de la vasculogenèse.
Bénéficiez d’une précision simplifiée
Le kit SCD est une épreuves immuno-enzymatiques (ELISA) à sandwich en phase solide. Un anticorps polyclonal spécifique au VEGF humain a été enduit sur les puits des barrettes de microtitration fournies. Les échantillons, étalons, échantillons de contrôle et inconnues sont pipetés dans ces puits. Pendant la première incubation, l’antigène VEGF humain se lie à l’anticorps immobilisé (capture). Après lavage, un anticorps monoclonal biotinylé spécifique au VEGF humain est ajouté. Au cours de la deuxième incubation, cet anticorps se lie au VEGF humain immobilisé capturé au cours de la première incubation. Après lavage, on ajoute de la streptavidine-péroxydase (enzyme). Celle-ci se lie à l’anticorps biotinylé pour compléter le sandwich à quatre membres. Suite à une troisième incubation et à un lavage, une solution de substrat, qui est utilisée par l’enzyme liée pour produire de la couleur, est ajoutée. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de VEGF présent humain dans l’échantillon d’origine.
- L’ELISA en sandwich facile à utiliser fournit des résultats généralement en une journée avec un protocole d’incubation rapide en 4 heures
- Aucune incubation de nuit n’est nécessaire
- Barrettes à 8 puits amovibles pré-enduites
Validation rigoureuse
Le kit ELISA humain Invitrogen VEGF comprend tous les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage :
- Barrettes à 96 puits revêtues d’anticorps VEG, éliminant ainsi la nécessité d’enduire la plaque. Les puits pré-enduits sont fournis en barrettes de 8 puits amovibles afin que la taille du dosage puisse être adaptée et que les déchets soient réduits.
- Étalon et diluant pour VEGF humain recombinant
- Anticorps anti-VEGF de détection biotiné
- Conjugué streptavidine-HRP
- Chromagène stabilisé
- Tampons de lavage et d’incubation
- Solution d’arrêt
- Couvercles de plaque
- Protocole complet. Deux flacons standard par plaque offrent la possibilité de reconstituer un nouveau flacon si l’ensemble de la plaque n’est pas exécuté une fois.
Consultez la notice du produit pour des informations spécifiques concernant la validation.
Angiogenèse, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, fonction de prolifération &, immunodosages, immunodosage prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P15692 | |
<5 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
MVCD1,VEGF,VPF | |
8,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Analyse VEGF | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
23,4-1500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
7422 | |
4 h | |
4,7% | |
HRP | |
2 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
Humaine | |
4 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.