Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration Novex™ Tris-Glycine SDS (10X)
Code produit. p-4918352
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
500 ml
5 l
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
4L
500mL
5L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11559066
Brand: Invitrogen™ LC2675
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
Tampon de migration SDS Tris-Glycine Novex (10X), 500 ml
Kräver
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les gels Novex Tris-Glycine
Les gels Tris-Glycine permettent une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues, en fonction du pourcentage de gel utilisé.
  • Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de grande qualité
  • Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Beställningsinfo
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Tampon de migration
Concentration 10X
Forme physique Liquide
Gamme de produits Novex
Quantité 500 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.