Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16%
Le Welcome Pack Tricine Novex fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel.
Marque:  Invitrogen™ EC6695C
763.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17124809
  • 898.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • Mini-cuve à gel
  • Mini-gels Novex Tricine (2 boîtes, 20 gels)
  • Tampon de migration Novex Tricine SDS (10x)
  • Tampon d’échantillon Novex Tricine SDS (2X)
  • Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (10X)
  • Échelle de protéines à plage basse et à spectre multicolore
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Mini
Tricine
15 puits
1 Welcome Pack
16%
1,0 mm
2,5 à 200 kDa
Novex™
Glace humide
Nom du produit
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16% > 15 puits