Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10%
Le Welcome Pack Tricine Novex fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel.
898.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
---|---|
Pourcentage de gel | 10% |
Dimensions de gel | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Type de gel | Tricine |
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104809
|
Invitrogen™
EC6675A |
10 puits |
898.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17114809
|
Invitrogen™
EC6675B |
12 puits |
898.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les packs de bienvenue Tricine Novex fournissent tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le pack de bienvenue Tricine Novex contient :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Mini gels Tricine Novex (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge Tricine SDS Novex, 10X (LC1675)
• Tampon d’échantillons Tricine SDS Novex, 2X (LC1676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines à plage basse et multicolore Spectra (26628)
À propos de la mini-cuve à gel
La mini-cuve à gel est compatible avec tous les mini-gels Novex, NuPAGE et Bolt d’Invitrogen. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Tricine Novex
Les gels Tricine Novex permettent d’obtenir une excellente séparation des peptides et des protéines à poids moléculaire faible. Le système Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et un déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petites tailles.
Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank | |
Mini | |
Tricine | |
Novex™ | |
Glace humide |
10% | |
1,0 mm | |
6 à 200 kDa | |
1 Welcome Pack |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.