Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10-20%
Descrizione
Includes
- Mini-cuve à gel
- Gels de protéines Novex Tricine 10 à 20 %, 1,0 mm, 10 puits
- Tampon de migration Novex Tricine SDS (10X)
- Tampon d’échantillon Novex Tricine SDS (2X)
- Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (10X)
- Échelle de protéines à plage basse et à spectre multicolore
Les packs de bienvenue Tricine Novex fournissent tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le Welcome Pack Tricine Novex contient :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Mini gels Tricine Novex (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge Tricine SDS Novex, 10X (LC1675)
• Tampon d’échantillons Tricine SDS Novex, 2X (LC1676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines à plage basse et multicolore Spectra (26628)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Tricine Novex
Les gels Tricine Novex permettent d’obtenir une excellente séparation des peptides et des protéines à poids moléculaire faible. Le système Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et un déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petites tailles.
Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert(B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
| Pourcentage de gel | 10 à 20% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tricine |
| Plage de séparation | 2,5 à 200 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.