Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA TNF- pour rat Novex
Kit ELISA sandwich
696.00€ - 2145.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P16599 |
---|---|
Plage de dosage | 11,7-750 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10640354
|
Invitrogen™
KRC3011 |
96 dosages |
696.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10406493
|
Invitrogen™
KRC3012 |
2 x 96 tests |
1038.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10650354
|
Invitrogen™
KRC3011C |
5 x 96 tests | N/A | ||||||
Description
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale alpha de rat (TNF-α de rat) quantifie le TNF-α de rat dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire de rat.Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFα de rat naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour le TNFα de rat est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P16599 | |
<4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
RATTNF,TNF-alphaa,Tnf | |
5,8% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
11,7-750 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Colorimétrique | |
24835 | |
8,3% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
<4 pg/ml | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Rat | |
4 h |