Learn More
Invitrogen™ Streptavidin Agarose
Pour isoler des molécules biotinylées et des complexes avec des composants biotinylés, y compris des anticorps, des complexes anticorps-antigènes, des ligands et des récepteurs, des acides nucléiques et des complexes acides nucléiques-protéines
Marque:  Invitrogen™ SA10004
Code produit. 11558976
  • 706.00€ / 5mL
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: L’agarose-streptavidine est fournie sous la forme d’une suspension de 10 ml à 50 % contenant 5 ml de gel conditionné dans 0,01 M de phosphate de sodium (pH 7,2), 0,15 M de NaCl et de l’azoture de sodium à 0,02 %.
Description
Description
  • Particulièrement utile comme réactif d’immunoprécipitation pour les anticorps qui ne se lient pas correctement à la protéine A
  • La matrice se compose de streptavidine fixée de façon covalente aux microbilles à 4 % d’agarose réticulées via un bras espaceur à 15 atomes
  • L’agarose-streptavidine peut se lier à une quantité allant de 3 à 8 mg d’IgG biotinylée/ml de gel
Immunoprécipitation, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mg/ml
L’agarose streptavidine est fournie sous forme de 10 ml d’une suspension à 50 % contenant 5 ml de gel conditionné dans 0,01 M de phosphate de sodium (pH 7,2), 0,15 M de NaCl et 0,02 % d’azoture de sodium.Conserver à 4°C.
Conjugué de streptavidine (fluorescent)
5 mL
Suspension liquide