Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA SAA bétail
Description
Includes
- Puits revêtus d’anticorps SAA, 1 x 96 plaque de puits
- Concentrat de tampon de lavage, 1 x 50 ml
- Concentré de diluant d’échantillon/calibrateur, 1 x 25 ml
- Calibrateur SAA, 1 flacon lyophilisé
- Conjugué anti-SAA-HRP, 1 x 6 ml
- Chromogène stabilisée, tétraméthylbenzidine (TMB), 1 x 11 ml
- Réactif d‘arrêt, 1 x 11 ml
- Protocole détaillé, 1 protocole
Le kit ELISA pour SAA du bétail quantifie l’amyloïde A sérique (SAA) équine, porcine, féline, bovine et canine dans le sérum et le plasma. Le dosage reconnaît à la fois la SAA naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour SAA de bétail (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P19708, P19857, P35541 |
| Plage de dosage | 9,4-150 μg/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,5 μg/ml |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum |
| Espèces cibles | Bovins, canins, équidés, porcins |
| À utiliser avec (application) | Détection colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 100034017, 100525856, 616035, 751814 |
| Afficher plus |