Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain à base de caspase 3 (clivée)
Code produit. 10432375
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10432375
Marque: Invitrogen™ KHO1091
Includes
Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps Caspase-3 ; Étalon Caspase-3 (actif) ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection Caspase-3 (actif) ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé, TMB ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
Kit ELISA sandwich
The Human Caspase 3 (Cleaved) ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of Caspase 3 (Cleaved) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant Caspase 3 (Cleaved). Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for Caspase 3 (Cleaved) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène code une protéine qui fait partie de la famille des protéases à acide aspartique et cystéine (caspases). L’activation séquentielle des caspases joue un rôle central dans la phase d’exécution de l’apoptose cellulaire. Les caspases existent en tant que proenzymes inactives qui subissent un traitement protéolytique à des résidus aspartiques conservés pour produire deux sous-unités, grandes et petites, qui se divisent pour former l’enzyme active. Cette protéine clive et active les caspases 6,7 et 9, et la protéine elle-même est traitée par les caspases 8,9 et 10. C’est la caspase prédominante impliquée dans le clivage de la protéine précurseur amyloïde-bêta 4A, qui est associée à la mort neuronale dans la maladie d′Alzheimer. L’épissage alternatif de ce gène résulte en deux variantes de transcription qui codent la même protéine.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P42574
Plage de dosage 0,039-2,5 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,033 ng
Concentration 0,039 à 2,5 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 836
Symbole de gène(s) CPP32,CPP32B,SCA-1
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 7,4%
Coefficient de variation intra-dosage 4,2%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Caspase-3
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire ,10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h