Learn More
Invitrogen™ Gels de protéines IEF Novex™ de pH 3 à 10, 1,0 mm
Les gels d’IEF de pH 3 à 10 Novex™ sont utilisés pour la détermination du pHi et sont excellents pour les applications natives utilisant des protéines solubles. L’électrofocalisation (IEF) est une technique d’électrophorèse qui sépare des protéines en fonction de leur point iso-électrique (pHi).
Brand: Invitrogen™ EC66552BOX
213.82 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Additional Details : Poids : 0.69000kg
Description
Les gels d’IEF de pH 3 à 10 Novex™ sont utilisés pour la détermination du pHi et sont excellents pour les applications natives utilisant des protéines solubles. L’électrofocalisation (IEF) est une technique d’électrophorèse qui sépare des protéines en fonction de leur point iso-électrique (pHi). Le pHi est le pH auquel une protéine n’a pas de charge nette et ne se déplace pas dans un champ électrique. Les gels d’IEF verticale créent de manière efficace un gradient de pH afin que les protéines se séparent en fonction de leur pHi unique.
Les gels d’IEF peuvent être utilisés pour détecter facilement des modifications mineures dans une protéine pour cause de désamination, phosphorylation ou glycosylation, et peuvent résoudre différentes protéines de taille similaire qui ne peuvent pas être résolues sur des gels SDS-PAGE standard. Aucune focalisation préalable n’est requise. Le temps de migration total est d’environ 2,5 heures.
Formulation
Les gels d’IEF Novex™ sont du polyacrylamide à 5 % et sont composés d’acrylamide de haute pureté, de bisacrylamide, de TEMED, d’APS, d’eau ultra-pure et d’ampholytes à 2 %. Ils ne contiennent pas de réactifs dénaturants.
Tampons recommandés
L’IEF est une technique sensible qui est affectée par de nombreux facteurs. Nos tampons d’IEF optimisés et prémélangés réduisent la variabilité et vous aident à obtenir des résultats homogènes.
Specifications
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock | |
Mini | |
IEF | |
20 µlitres | |
12 puits | |
Novex™ | |
Glace humide | |
8 cm |
5% | |
1,0 mm | |
3.5 to 8.5 | |
Focalisation isoélectrique | |
pI (charge) | |
5 gels/boîte | |
À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler. |