Learn More
Invitrogen™ Le kit de tampon Tris-Acétate SDS NuPAGE™ (pour gels Tris-Acétate) contient 1 unité. LA0041, NP0004, NP0005, NP0007
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Beschreibung
Beinhaltet
Tampon de charge tris-acétate SDS NuPAGE 20X (500 ml), agent réducteur d’échantillons NuPAGE 10X (250 μl), antioxydant NuPAGE (15 ml), tampon d’échantillon NuPAGE LDS 4X (10 ml)
- Les gels NuPAGE Novex tris-acétate peuvent également être migrés avec un tampon de charge natif tris-glycine afin de résoudre les protéines natives de façon plus efficace que le système de gel tris-glycine
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Kit de tampons |
| Contenu et stockage | Le kit de tampons tris-acétate SDS NuPAGE™ (pour gels tris-acétate ) contient : • Tampon de charge tris-acétate SDS NuPAGE™ 20X (500 ml) Conserver entre 4°C et 25°C • Agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ 10X (250 µl) : Conserver entre 2°C et 8°C • Antioxydant NuPAGE™ (15 ml) : Conserver à 4°C • Tampon d’échantillon NuPAGE™ LDS 4X (10 ml) : Stocker de 4°C à 25°C |
| Type de gel | Gel SDS PAGE |
| Gel Compatibility | Gel NuPAGE™ Tris-Acetate |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Quantité | 1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur