Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert NuPAGE™ (20X)
Utiliser pour transférer des protéines des gels NuPAGE Novex vers des membranes pour le transfert Western
48.27€ - 280.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois, sauf indication contraire dans la documentation produits. |
---|---|
Tampon | Tampons de transfert |
Type de gel | Gel NuPAGE |
Type de produit | Tampon de transfert |
Compatibilité du gel | Gels NuPAGE™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11539166
|
Invitrogen™
NP0006 |
125 ml |
48.27€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10564613
|
Invitrogen™
NP00061 |
1 l |
280.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tampon de transfert NuPAGE peut être utilisé avec le dispositif de transfert semi-sec Novex pour un transfert semi-sec ou avec le module de transfert XCell II™ pour un transfert humide (cuve). L’antioxydant NuPAGE peut être utilisé avec le tampon de transfert NuPAGE pour améliorer le transfert des protéines réduites vers les membranes.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois, sauf indication contraire dans la documentation produits. | |
Gel NuPAGE | |
Gels NuPAGE™ | |
Température ambiante |
Tampons de transfert | |
Tampon de transfert | |
NuPAGE™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 mois