Learn More
Invitrogen™ Agarose Ni-NTA
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
Description
Includes
La résine Ni-NTA est pré-chargée et peut se lier à 50 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de 50 % de suspension dans 30 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+.
- L’agarose Ni-NTA est une résine d’affinité chargée de nickel qui peut être utilisée pour purifier des protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis)
- Les protéines liées à la résine peuvent être éluées avec un tampon à faible pH ou par compétition avec l’imidazole ou l’histidine
- La purification en une étape peut être effectuée dans des conditions natives et dénaturantes
- La Ni-NTA utilise l’acide nitrilotriacétique (NTA) de ligand chélateur associé à une résine à 6 % d’agarose réticulée qui convient à une utilisation dans des applications de flux par lots et d’écoulement par gravité
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à 4°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La résine Ni-NTA est pré-chargée et capable de se lier jusqu'à 50 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % dans 30 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+. Stockage à +4°C. La résine Ni-NTA est garantie pendant 6 mois lorsqu’elle est entreposée correctement. |
| Phase stationnaire | Ni-NTA |
| Type | Agarose |
| Quantité | 100 ml |
| Forme | Suspension |
| Type de colonne | Colonne d’affinité |