Learn More
Invitrogen™ Kit de préparation d’échantillons NativePAGE™
Description
Includes
1 ml de DDM à 10 %, 1 ml de digitonine à 5 %, 10 ml de NativePAGE, tampon d’échantillon 4X, 0,5 ml d’additif d’échantillon G-250 NativePAGE 5 %
Le kit inclut deux solutions de détergents prêtes à l’emploi, du DDM (n-dodécyl-β-D-maltoside) à 10 % et de la digitonine à 5 %, qui améliorent la solubilité des protéines hydrophobes et membranaires pendant la préparation des échantillons. Les échantillons préparés avec du DDM à 10 %, de la digitonine à 5 %, ou le kit de préparation d’échantillons NativePAGE sont compatibles avec les gels Bis-Tris NativePAGE Novex pour l’électrophorèse native, pour une meilleure résolution et moins de repiquage.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • 1 ml de DDM à 10 % • 1 ml de digitonine à 5 % • 10 ml de tampon d’échantillon NativePAGE™ 4X • 0,5 ml d’additif d’échantillon NativePAGE™ à 5 % G-250. Conserver le kit entre 2°C à 8°C. |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Type de gel | Gel natif |
| Type de produit | Kit de préparation d’échantillons PAGE |
| Compatibilité du gel | Gels NativePAGE™ |
| Gamme de produits | NativePAGE |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace humide |