Learn More
Invitrogen™ Kit de tampon de migration NativePAGE™
Description
Includes
1 L de tampon de charge NativePAGE (20X), 250 ml d’additif tampon de cathode NativePAGE (20X)
Le tampon de charge NativePAGE (X) est utilisé pour produire les tampons de migration de cathode et d’anode NativePAGE à utiliser avec une minicellule XCell SureLock™ au cours d’une migration des gels NativePAGE. Le kit contient également l’additif pour tampon cathodique NativePAGE (X) qui est utilisé avec le tampon de charge NativePAGE pour produire le tampon de charge cathodique pour le système.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • 1 L de tampon de migration NativePAGE™ (20X) • 250 ml d’additif pour tampon de cathode NativePAGE™ (20X) Conserver à température ambiante. |
| Tampon | Tampons de migration |
| Type de gel | Gel natif |
| Type de produit | Kit de tampon de migration PAGE |
| Compatibilité du gel | Gels NativePAGE™ |
| Gamme de produits | NativePAGE |
| Quantité | 1 kit |
Sécurité et traitement
- NativePAGE Running Buffer Kit
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol