Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G Agarose
Pour la purification des IgG de la plupart des espèces de mammifères et ne lie pas les IgM, les IgA, les IgE ou l’albumine sérique
Marque: Invitrogen™ 15920010
Includes: L’agarose de protéine G recombinante est fournie sous la forme d’une suspension à 50 % dans du PBS (pH 7,0) avec 20 % d’éthanol.
Description
- L’agarose de protéine G recombinante (rProtein G) est une matrice de chromatographie d’affinité prête à l’emploi fournie sous la forme d’une suspension à 50 % (dans un tampon phosphate salin [PBS], pH 7,0 ; 20 % d’éthanol)
- La protéine G recombinante est une forme recombinante de protéine streptococcique G conçue pour éliminer la liaison non spécifique à l’albumine sérique et immobilisée sur des microbilles d’agarose à 4 %
- L’agarose de protéine G recombinante a une capacité de liaison d’environ 20 mg d’IgG humain par ml de microbilles
- L’agarose rProtein G se lie à une gamme plus large d’isotypes IgG plutôt qu’avec la protéine A.
- Les caractéristiques de liaison et la stabilité de l’agarose rProtein G facilitent une utilisation rapide et répétée pour la chromatographie d’affinité
- Pour purifier l’IgG, chargez des échantillons bruts (sérum, liquide ascite ou surnageant d’hybridomes) sur une colonne d’agarose rProtein G dans des conditions physiologiques de sel et de pH
- Les composants non IgG ne se lient pas aux billes et ne s’éluent pas dans la fraction de flux ; l’IgG purifié est ensuite élué avec un tampon à faible pH
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Colonne d’affinité | |
Gel d’agarose | |
Suspension | |
Protéine G |
Lʼagarose de protéine G est fournie sous forme de suspension à 50 % dans de le PBS (pH 7,0) avec 20 % dʼéthanol.Conserver à +4°C. | |
Protéine | |
Glace humide |