Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
Marque:  Invitrogen™ KMC1012
Code produit. 10272393
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Description
Description
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NM_011333.3, NP_035463.1
Serum, Supernatant
Microplate Reader
3.8 hr.
MCP-1
chemokine (C-C motif) ligand 2
<9pg/mL
Détection colorimétrique
20296
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
192 dosages
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.