Learn More
Invitrogen™ InVision™ His-Tag In-Gel Stain
Une solution prête à l’emploi qui ne nécessite pas de mélange, de dilution ou de préparation de solution
Marque: Invitrogen™ LC6030
528.02 EUR valable jusqu'au 2024-06-29
Utilisez le code promo "21620" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Includes: La coloration InVision™ marquée à l’histidine sur gel est fournie sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X.
Description
Invision™ His-tag In-gel Stain est un colorant prêt à l’emploi, rapide, sensible et hautement spécifique pour visualiser les bandes de protéines de fusion marquées à l’histidine, directement dans un gel de polyacrylamide après électrophorèse.
- Colore les protéines fusionnées à la séquence d’oligohistidine
- Éliminez la détection par transfert Western des protéines marquées par l’His directement dans le gel
- Détectez les niveaux de nanogrammes des bandes de protéines avec un transilluminateur UV, équipé d’une caméra standard ou d’un scanner laser
- Visualisez les résultats en moins de 3 heures
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
La coloration Invision™ His-tag In-gel est fournie sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X.Conserver à température ambiante.Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
Fluorescent | |
Coloration de protéines dans le gel sur marqueur His | |
Protéines (marquées His) |
Détection sur gel | |
Coloration InVision marquée à l’histidine | |
InVision™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.