Learn More
Invitrogen™ Tampon de cathode IEF Novex pH 3-10 (10X)
Un tampon de cathode IEF pré-mélangé optimisé
Marque: Invitrogen™ LC5310
118.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Le tampon de cathode IEF pH 3-10 (10X) est un tampon de cathode IEF prémélangé optimisé pour une utilisation avec des gels d’IEF Novex pH 3-10. L’IEF est une technique sensible qui est affectée par de nombreux facteurs. Les tampons IEF pré-mélangés optimisés réduisent la variabilité et garantissent des résultats cohérents.
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
10X | |
3 à 10 | |
Gels d’IEF Novex™ | |
Glace humide |
Tampons d’anode et de cathode | |
IEF | |
Tampon de cathode IEF | |
125 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.