Learn More
Invitrogen™ Pile de transfert iBlot™, PVDF, mini
Servent à transférer des protéines avec le dispositif de transfert sur gel iBlot
Marque: Invitrogen™ IB401032
425.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Une boîte de piles de transfert iBlot contient 10 piles.
Description
Les empilements de transfert iBlot permettent de transférer les protéines à l’aide du dispositif de transfert en gel iBlot. Les empilements de transfert iBlot sont des empilements jetables disponibles en trois variantes pour différentes applications : iBlotGel dispose d’une membrane de transfert intégrée en PVDF ou en nitrocellulose pour le transfert à sec de protéines, iBlot DNA possède une membrane de transfert intégrée en nylon pour le transfert à sec de l’ADN et iBlot Western Detection est utilisé pour effectuer des détections Western sur des membranes en nitrocellulose ou en PVDF préalablement transférées. Chaque empilement de transfert iBlot contient une électrode en cuivre et des tampons de cathode et d’anode adaptés dans la matrice gélifiée afin de permettre des transferts de protéines ou d’ADN rapides et fiables.
Membrane en PVDF
- Porosité de 0,2 μm, faible fluorescence
- Présente une capacité de liaison supérieure à celle du nitrate de cellulose
- Préactivée et prête à l’emploi sans avoir à utiliser de prétraitements à l’alcool
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes
- Capacité de liaison protéique : 240 μg/cm2
Taille des empilements de transfert
- La taille standard (13 cm x 8,3 cm) est utilisée pour tous les types de midi-gels Novex (ou équivalents) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96.
- La taille mini (8 cm x 8cm) est utilisée pour tous les mini-gels Novex (ou équivalents).
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
8 cm | |
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
30 transferts |
8 cm | |
PVDF | |
30 kits d’empilements de transfert en 3 boîtes. Conserver à température ambiante. | |
iBlot™ | |
Mise au rebut responsable |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.