Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéine pré-coloré HiMark™
Conçu pour l’analyse des protéines de poids moléculaire élevé sur les gels tris-acétate NuPAGE™ Novex™
Marque: Invitrogen™ LC5699
256.67 EUR valable jusqu'au 2024-06-29
Utilisez le code promo "21620" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Includes: 250 μl d’étalon de protéines précoloré à poids moléculaire élevé HiMark™ ; Tampon de stockage : Tris-HCl, formamide, SDS, rouge de phénol
Description
- Complet : contient des marqueurs avec un large éventail de poids moléculaires élevés, avec neuf bandes protéiques dans une plage de 30 à 460 kDa
- Pratique : une formule prête à l’emploi grâce à laquelle il n’est plus nécessaire de chauffer, réduire ou ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
- Efficace : permet de visualiser facilement l’électrophorèse et d’évaluer rapidement l’efficacité du transfert Western
- Compatible : destiné aux gels Tris-Acétate NuPAGE Novex 3 à 8 % et 7 % dans des conditions de dénaturation
- Peut également être utilisé avec les gels NuPAGE Novex de 4 à 12 % Bis-Tris avec le tampon de chargement NuPAGE MOPS et le gel Novex à 4 % Tris-Glycine. Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats avec les protéines à poids moléculaire élevé, utilisez toujours les gels NuPAGE Novex Tris-Acétate
- Compatibilité du gel : Gels Novex Tris-Glycine, gels NuPAGE Tris-Acétate
Étalon de protéines à poids moléculaire élevé HiMark™ également disponible dans un format non coloré
Électrophorèse sur gel 1D ; électrophorèse sur gel de protéines ; coloration et imagerie de gel de protéines ; protéines ; expression, isolement et analyse ; transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Contenu : 250 µl d’étalon protéique précoloré de haut poids moléculaire HiMark™ Tampon de stockage : Tris-HCl, formamide, SDS, rouge de phénol Stockage : conserver à -20°C |
|
9 | |
Oui | |
30 à 460 kDa | |
Gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Tris-Acétate | |
HiMark™ | |
Neige carbonique |
Colorimétrique | |
Échelle de protéines | |
Gels Tris-Acétate | |
2 couleurs : Violet, rose | |
460, 268, 238, 171, 117, 71, 55, 41, 31 kDa | |
250 µl | |
Transfert Western, SDS-PAGE |
Sécurité et traitement
- HiMark Pre-stained Protein Standard
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Formamide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.