Learn More
Invitrogen™ Solution de séchage Gel-Dry™
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
500 ml
8 x 500 ml
Conditionnement:
4L
Description
- La solution de séchage Gel-Dry™ est l’un des composants du système de séchage de mini-gel DryEase™, un kit simple et facile à utiliser pour le séchage uniforme des gels grâce à l’évaporation passive
- Le kit permet le montage des gels sur une base entre deux cadres ouverts, de sorte que les deux surfaces externes des gels sont exposées à l’air
- Par conséquent, le séchage est uniforme et le craquèlement minimisé
- La solution de séchage exclusive Gel-Dry™ module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures
- Avec le système DryEase™, les gels sont séchés pendant la nuit avec une tension uniforme sur tous les points du gel afin d’éliminer le craquèlement
Applications
- Les gels séchés avec le système DryEase™ sont adaptés à la fluorographie, la densitométrie, l’autoradiographie et au stockage permanent du gel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Tampon | Solutions de séchage |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Système de séchage DryEase™ Mini-Gel |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gamme de produits | Novex |
| Type | Solution de séchage |
| Quantité | 8 x 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Volume (métrique) du tampon | 8 x 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- GEL-DRY SOLUTION
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol