Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 15 well
Click to view available options
Quantité:
25⁄pkg
Conditionnement:
25 pièces
Description
Ces peignes, destinés au coulage de types de gels spéciaux, sont en deux épaisseurs (1,0 mm et 1,5 mm) et sept formats de nombre de puits (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et puits 2D).
Coulage de gel, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend des peignes de 1,0 mm x 15 puits (25⁄paquet). |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
| À utiliser avec (équipement) | Universel |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gamme de produits | Novex |
| Type | Peigne pour cassettes de gel vides à 15 puits |
| Quantité | 25⁄pkg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |