Learn More
Invitrogen™ Protéine A pour immunoprécipitation Dynabeads™
Code produit. 10348814
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10348814
Marque: Invitrogen™ 10008D
Includes
1 ml de protéine A Dynabeads
Microbilles uniformes et superparamagnétiques de 2,8 μm avec protéines A recombinantes (environ 45 kDa) couplées par covalence à la surface
La protéine A Dynabeads constitue une alternative à la Sepharose™ ou aux billes d’agarose pour l’immunoprécipitation (IP).
  • Procédure simple et brève d’environ 30 minutes
  • Réduisent considérablement le fond dû aux liaisons non spécifiques
  • Pas de colonnes, ni de centrifugation ni autre pré-traitement chronophage de vos échantillons
  • La séparation non agressive préserve la conformation des protéines natives et les complexes protéiques de grande dimension
  • La séparation à base de microbilles magnétiques est rapide et facile à réaliser
  • Une séparation en douceur entraîne un minimum de contrainte physique pour les protéines
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification d’anticorps, détection de biomarqueurs, chIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunoprécipitation, isolement des organites, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéiques-protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAi, recherche sur l’épigénétique et ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Sepharose™ est une marque commerciale de GE Healthcare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 30 mg/mL
Description Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads
Matériau Polystyrène
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Diamètre (métrique) 2,8 μm
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Protein A
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 50 ml
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation
Cible Antibodies
Type Microbilles superparamagnétiques de protéine A
Type de ligand Protéine A
Suffisant pour 1000 Tests
Format Microbilles en suspension
Pureté ou qualité For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Uniformité Monosized 2.8 mm (CV <5%)