Learn More
Invitrogen™ IgG de mouton anti-souris Dynabeads™ M-280
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm avec IgG anti-souris de mouton polyclonal purifié par affinité et lié par covalence à la surface des microbilles
Marque: Invitrogen™ 11202D
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: 2 ml Dynabeads M-280 mouton anti-IgG de souris (10 microbilles/ml)
Description
Les microbilles d’IgG anti-souris de mouton Dynabeads M-280 sont conçues pour servir de support solide pour la liaison simple et efficace d’IgG de souris et de leurs protéines cibles. L’anticorps de mouton polyclonal se lie à l’IgG1, à l’IgG2a et à l’IgG2b de souris et, avec une réactivité plus faible, à l’IgG3 et à l’IgM de souris. La réaction croisée avec l’humain est minimale.
- Procédure de couplage et d’isolement facile et rapide
- Aucune étape de colonne ou de centrifugation nécessaire
- Lie la plupart des sous-classes d’IgG de souris
- Anticorps entier
- Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
- Concentration : 10 mg / ml
- Compatible avec des débits élevés
- Réactivité : Souris
- Espèces cibles : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
- Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
- Adaptable pour différentes applications
Purification d’anticorps, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunoprécipitation, isolement des organites, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Anticorps entier | |
10 mg/ml | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Brown | |
Polystyrene | |
Microbilles en suspension | |
Compatible avec le haut débit | |
Magnetic Beads | |
0.02% NaN3 | |
Lie les IgG1, IgG2a et IgG2b de souris. Faible réactivité vis-à-vis des IgG3 et IgM de souris. | |
Toutes les espèces, à l’exception de la souris | |
10 mL | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
Contenu : 10 ml d’IgG anti-souris de mouton M-280 Dynabeads™ M-280 Sheep anti-Mouse IgG (10 mg de microbilles / ml) Conservation : 2°C à 8°C |
|
Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads | |
Immunoprécipitation, Purification des protéines | |
Anti-IgG de souris de mouton M-280 | |
Kingfisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, aimants DynaMag™ | |
Mouton | |
Anticorps | |
Proteins | |
Température ambiante | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
2,8 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.