Learn More
Invitrogen™ DryEase™ Mini-Gel Drying System
Pour une utilisation avec le Système de séchage de mini-gel DryEase™
Marque: Invitrogen™ NI2387
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Séchage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le Kit de séchage de mini-gel DryEase™ contient 2 Cadres de séchage de mini-gel DryEase™ avec 8 Pinces Gel-Dry™, une Base de séchage de mini-gel DryEase™, un Mini cellophane DryEase™ (200 feuilles prédécoupées) et une Solution de séchage Gel-Dry™ (500 ml). Stocker la solution à température ambiante. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation. | |
Mini système de séchage de gel | |
1 system |
Système de séchage de mini gel DryEase™ | |
DryEase™, Novex™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- DryEase Mini-Gel Drying System
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, ethanol, isopropanol