Learn More
Invitrogen™ Mini Cellophane DryEase™
Description
Le système de séchage de minigel est un outil simple et facile à utiliser pour le séchage uniforme des gels grâce à l’évaporation passive. Le kit permet aux gels d’être montés sur une base située entre deux cadres ouverts de sorte que les deux surfaces extérieures des gels soient exposées à l’air. Par conséquent, le séchage est uniforme et le craquèlement minimisé. La solution de séchage exclusive Gel-Dry™ module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures. Avec le système DryEase™, les gels sont séchés pendant la nuit avec une tension uniforme sur tous les points du gel afin d’éliminer le craquèlement. Les gels séchés avec le système DryEase™ sont adaptés à la fluorographie, la densitométrie, l’autoradiographie et au stockage permanent du gel.
Séchage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Type de produit | Mini Cellophane |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 200/ colis |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |