Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour CRP humain
Kit ELISA sandwich
Marque:  Invitrogen™ KHA0031
494.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10677543
  • 710.00€ / 96 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques
Description
Description
L’ELISA de protéine C réactive humaine (Hu CRP) quantifie la CRP humaine dans le sérum et le plasma humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le CRP humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour CRP humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La CRP (protéine C réactive) est un composé protéique cyclique majeur de phase aiguë pentamérique composé de cinq sous-unités non glycosylées identiques, non liées par covalence. Chaque sous-unité est composée de 206 acides aminés et a un poids moléculaire de 24 kDa. La CRP est produite par le foie, et ses niveaux plasmatiques augmentent considérablement pendant les processus inflammatoires survenant dans le corps. La CRP est une initiatrice de la cascade classique du complément, elle se lie à plusieurs composants nucléaires (chromatine, histones, etc.), joue un rôle important dans l’immunité innée et favorise les activités associées à la résistance pré-immune non spécifique de l’hôte. Plus précisément, il y a une augmentation de 100-1000 de la CRP en réponse à une lésion, à une infection ou à une inflammation. La CRP est opsonique, un initiateur de la cascade classique du complément, et un activateur de monocytes / macrophages. La CRP se lie également à plusieurs composants nucléaires, notamment la chromatine, les histones et les snRNP, ce qui suggère qu’elle peut jouer un rôle de capteur lors de la nécrose cellulaire. La CRP est impliquée dans plusieurs fonctions liées à la défense de l’hôte en fonction de sa capacité à reconnaître les pathogènes étrangers et les cellules endommagées de l’hôte, et amorce l’élimination des pathogènes en interagissant avec les systèmes effecteurs humoraux et cellulaires dans le sang. Il a été démontré que les patients présentant des niveaux basaux élevés de CRP présentent un risque accru d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot349198-030 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot349198-031 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot349198-032 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot349198-029 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA pour CRP humain > 96 dosages