Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse cellulaire
Convient pour une utilisation dans les systèmes ELISA et le transfert Western
Marque:  Invitrogen™ FNN0011
162.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10009222
  • 244.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, lyse cellulaire, immunodosage, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Transfert Western, préparation des échantillons pour ELISA
Glace carbonique
Tampon d’extraction des cellules
100 ml
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot444187-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot441187-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot436889-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2025 Catalog NumberFNN0011
Numéro de lot430726-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberFNN0011
Numéro de lot430727-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberFNN0011
Nom du produit
Invitrogen™ Tampon de lyse cellulaire > 100 ml