Learn More
Invitrogen™ Pince brucelles de transfert
Product Code. 15341707
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15341707
Brand: Invitrogen™ B1002
This item is not returnable. View return policy
pour le module de transfert Bolt™ Mini Blot
Le joint s’adapte au noyau de cathode (-) du module de transfert. Pinces brucelles conçues pour la manipulation des membranes en nitrocellulose ou en PVDF.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Dosages et analyses de protéines, électrophorèse sur gel de protéines
À utiliser avec (équipement) Blot module Mini Blot
Dimensions de gel Mini
Type Pinces
Quantité À l’unité