Learn More
Invitrogen™ ELISA Assay Buffer (5X)
For use with antibody pairs (ELISA)
Marque: Invitrogen™ DS98200
Description
Concentrated 5X Assay Buffer for Antibody Pairs is intended to be used as:
- Blocking reagent for ELISA plates
- Diluent for ELISA standards and samples
- Diluent for the detection antibody
- Diluent for the HRP conjugate
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
Spécification
ELISA | |
Buffer. Store at 2-8°C. | |
Wet Ice |
200 mL | |
Concentrated |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- ELISA Assay Buffer (5X)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
441945-000 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | |
437798-000 | Certificat d’analyse | 13/03/2025 | |
437494-000 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | |
437494-000 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | DS98200 |
437798-000 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | DS98200 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.