Learn More
Invitrogen™ Gel de protéines Tris-Glycine Novex™ 12 %, 20 puits avec adaptateurs
Code produit. 12063705
Click to view available options
Puits:
20 puits
Conditionnement:
10 PCS
Code produit. 12063705
Marque: Invitrogen™ WT0122A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Une boîte de 10 gels, adaptateurs
Plage de séparation : 20 à 250 kd ; type de séparation : Dénaturation, native ; à utiliser avec : Critère Bio-Rad, réservoir de midigel, XCell4 SureLock Midi
Gels Novex™ Tris-Glycine
• Gels pré-coulés basés sur le système LaemmLi
• Ne contient pas de SDS et peut donc être utilisé avec des protéines natives ou dénaturantes
• Gels Novex™ Tris-Glycine 20 puits
• Adaptateurs pour Bio-Rad™ Criterion™ inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 12%
Type de gel Tris-Glycine
Type de produit Page homogène
Séparation de Protéine
Plage de séparation 20 à 120 kDa
Puits 20 puits
Quantité 1 coffret
Modèle de puits Puits 1D
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 13 cm