Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 2D-well
Plage de séparation : 30 à 250 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : Mini-cuve à gel, XCell SureLock Mini
Marque: Invitrogen™ EC6076BOX
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Description
- Ne contiennent pas de SDS et peuvent donc être utilisés pour séparer avec précision aussi bien les protéines natives que dénaturées
- Permettent la séparation reproductible d’un vaste échantillon de protéines en bandes bien définies.
- Fabriqués avec des réactifs de haute pureté et de qualité strictement contrôlée Base tris, HCl, acrylamide, bis-acrylamique, TEMED, APS et eau fortement purifiée
Électrophorèse sur gel 2D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Une boîte contient 10 gels.Conserver au réfrigérateur (2–8°C).Ne pas congeler.La durée de conservation est de 8 semaines. | |
10 % | |
1,0 mm | |
Page homogène | |
30 à 250 kDa | |
1 puits | |
Novex™ | |
Glace humide | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Mini XCell SureLock | |
Mini | |
Tris-Glycine | |
Protéine | |
Dénaturant, natif | |
Poids moléculaire | |
À l’unité | |
ZOOM™ | |
Puits 2D | |
8 cm | |
8 cm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.