Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10%, 1.0 mm
Les gels de Tricine Invitrogen Novex assurent la séparation des protéines à faible poids moléculaire et des peptides. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petite taille.
Marque:  Invitrogen™ EC6675BOX
200.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12020116
  • 264.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Description
Description
Les gels de Tricine Invitrogen Novex assurent la séparation des protéines à faible poids moléculaire et des peptides. Le système de Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow (Schaegger et von Jagow, 1987) spécifiquement pour la résolution des protéines et peptides à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de migration, ce qui se traduit par un chargement et déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petite taille.
Caractéristiques des gels de protéines tricine Novex :
• Une meilleure résolution des protéines avec des poids moléculaires aussi faibles que 2 kDa
• Meilleure compatibilité avec le séquençage direct des protéines après le transfert vers le PVDF
• Modification minimisée des protéines en raison du pH plus faible du système tampon de Tricine
Formulation
Les gels Tricine Invitrogen sont fabriqués avec des réactifs de pureté élevée, ayant fait l’objet d’un contrôle qualité strict : Base tris, HCl, acrylamide, bis-acrylamique, TEMED, APS et eau fortement purifiée. Nos gels de Tricine comprennent un gel empilable à 4 % et ne contiennent pas de SDS. Le système de Tricine nécessite du SDS dans les tampons d’échantillonnage et de charge pour obtenir des résultats optimaux.
Choisissez le gel de Tricine adapté à votre séparation de protéines
Les gels de Tricine Invitrogen sont disponibles dans trois concentrations de polyacrylamide de 10 %, 16 % et un gradient de 10–20 %. Sélectionnez l’un de nos nombreux formats de puits, notamment 10, 12 et 15 puits. Les gels Tricine sont formulés pour dénaturer les applications d’électrophorèse de gel. Pour une préparation optimale des échantillons, nous recommandons le tampon d’échantillon de Tricine SDS (LC1676) et, pour une séparation optimale, utilisez le tampon de migration de Tricine SDS (LC1675).
Pour le transfert des protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) en cas de transfert humide classique à l’aide du module de transfert XCell II (EI9051) ou du mini-module de transfert (B1000). Vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock
Mini
Tricine
Jusqu’à 25 µl
Dénaturant
Poids moléculaire
10 gels/boîte
À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
8 cm
10 %
1,0 mm
Dénaturant
6 à 200 kDa
10 puits
Novex™
Glace humide
8 cm