Learn More
Micronova™ Serpillière à auto-essorage NovaMop™
Code produit. 15870510 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Dimensions:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15870510
Marque: Micronova™ QPNMSW14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
SnapMop ou PocketMop, poignées STAH ou STAEH
Améliore les serpillères à franges à l’efficacité déjà approuvée en proposant une option d’auto-essorage
La serpillière à auto-essorage Micronova NovaMop™ est un adaptateur pour serpillière à tête plate conçu en polypropylène léger avec des supports en acier inox électropoli et doté d’un joint pivotant qui permet une rotation à 360° de la tête de la serpillière.
  • Adaptateur pour serpillière à auto-essorage avec joint pivotant à avec 360°
  • Fabriqué en polypropylène et en acier inox électropoli
  • À utiliser avec les serpillières à tête plate SnapMop ou PocketMop
  • Se raccorde directement aux poignées filetées à longueur fixe ou extensibles STA
  • Peut être utilisé avec les poignées en acier inox SSU avec l’ajout de l’adaptateur fileté de type ACME SSA-3
  • Résistant aux produits chimiques de nettoyage et aux désinfectants courants
  • Largeurs disponibles : 14 et 18 pouces
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 57,2 cm
Hauteur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Usage unique
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Têtes de serpillère à franges amovibles SnapMop, M-Zone FlatMop et PocketMop
Description Adaptateur de serpillère auto-essorant en polypropylène avec action pivotante
À utiliser avec (application) Serpillière à auto-essorage pour sols, murs et plafonds dans les environnements contrôlés
Matériau Polyéthylène, acier inox, électropoli, Electropolished Stainless Steel