Learn More
Micronova™ Serpillière à franges NovaKnit™
Serpillière à franges à maillage tubulaire robuste et absorbante, pour le nettoyage et l’absorption de liquides dans les environnements contrôlés et critiques. Disponibles avec une variété de tissus durables et réutilisables.
Marque:  Micronova™ MP53-31-12W
Code produit. 13118725
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Structure MH ou MHC, ou structure QDMH avec poignée SSU
Description
Description
Les serpillières à franges Micronova NovaKnit™ offrent des stries uniques et des fibres recourbées, pour une serpillière peu pelucheuse et très absorbante. Disponibles en polyester 100 % ou en mélange à 75 % de 25 % de nylon pour les applications qui nécessitent un plus fort pouvoir absorbant.
  • Serpillière pour sols à maillage tubulaire et robuste
  • Pour le nettoyage et le prélèvement de liquides dans les environnements contrôlés
  • Les franges striées sont peu pelucheuses et très absorbantes
  • Fibres recourbées sans bords exposés
  • Construction solide et tissu durable
    • 100 % polyester, ou mélange à 75 % de polyester et 25 % de nylon
  • Plus absorbantes et durables que les serpillères à franges traditionnelles pour salles blanches
  • À utiliser avec la poignée MH-1 ou la poignée en acier inox SSU via l’adaptateur QDMH-1
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Manche MH-1 MicroMop ou adaptateur QDMH-1 MicroMop et manche de la série SSU également vendus séparément.
Spécification
Spécification
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in)
White
15 in.
38.1 cm
17.8 cm
Chemicals
24/Cs.
Manche pour serpillère MH-1 ou fixé au manche en acier inox universel avec l’adaptateur Micronova QDMH-1
Polyester, Nylon
String Mop
12 oz.
Non stérile
Autoclavable
7 in.
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés