Learn More
Micronova™ Serpillière à franges irradiée NovaKnit™
GREENER_CHOICE
Serpillière à franges à maillage tubulaire robuste et absorbante, pour le nettoyage et l’absorption de liquides dans les environnements contrôlés et critiques. Disponibles avec une variété de tissus durables et réutilisables. Irradiation aux rayons gamma pour les zones et le matériel aseptiques.
Marque:  Micronova™ MD5131-12WIR
Code produit. 13158685
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Description
Description
Les serpillières à franges irradiées Micronova NovaKnit™ sont des serpillières absorbantes et à maillage tubulaire destinées au nettoyage et à l’absorption de liquides dans les environnements contrôlés et critiques. Disponibles en polyester 100 % micro-denier, en polyester standard 100 %, ou en mélange à 75 % de polyester 25 % de nylon pour les applications qui nécessitent un plus fort pouvoir absorbant.
  • Serpillière pour sols à maillage tubulaire et robustes irradiées
  • Pour le nettoyage et le prélèvement de liquides dans les environnements contrôlés
  • Les franges striées sont peu pelucheuses et très absorbantes
  • Fibres recourbées sans bords exposés
  • Construction solide et tissu durable
    • Polyester 100 % micro-denier, polyester standard 100 %, ou mélange à 75 % de polyester 25 % de nylon pour un plus fort pouvoir absorbant
  • Plus absorbantes et durables que les serpillères à franges traditionnelles pour salles blanches
  • À utiliser avec la poignée MH-1 ou
  • la poignée en acier inox SSU via l’adaptateur QDMH-1
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Manche MH-1 MicroMop ou adaptateur QDMH-1 MicroMop et manche de la série SSU également vendus séparément.
Spécification
Spécification
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in)
White
Stérile
Autoclavable
7 in.
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Polyester Microdenier Ribbed Knit (Tubes)
String Mop
15 in.
38.1 cm
17.8 cm
Chemicals
24/Cs.
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés