Learn More
Micronova™ Lavage pour salle blanche NovaHol™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L'alcool isopropylique qu'il contient accélère le séchage
383.00€
Spécification
Type de produit Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Color-coded No
Forme Clear Liquid
Gamme de produits NovaClean™
Scent Regular Scent
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Volume (impérial) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (impérial) Prix Quantité et disponibilité  
11982475
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Micronova™
NH1-G
1 gal.
383.00€
4 pièces
Description
Description
  • Formule prête à l'emploi à faibles taux de sodium et ionique
  • Taux d'évaporation élevé pour un séchage rapide
  • Filtré à 0,1 μm
Spécification
Spécification
Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Clear Liquid
Regular Scent
Clear
Flash Point: 25.6 °C (78.1 °F)
ISO 9001 Certified Facility, NSF rated - category A1, Certificate of Analysis
1 Gallon Refill Bottle
0.8 at 20°C (68°F)
Filtered
Idéal pour les surfaces en verre, en acrylique, en vinyle et en acier inox
Fully miscible
No
NovaClean™
Non-sterile
Not Autoclavable
Must use glove material that is impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. When using, ensure good ventilation/exhaustion at the workplace and prevent formation of aerosols.
Clear
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool, well-ventilated area, separate from oxidizing materials and away from heat sources. Store in original container and keep tightly closed.
Single-use
Yes
Poly-lined case
33 mmHg at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months
Identifiant produit
  • NovaHol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol