Learn More
Merck Millipore Solution de rLysozyme™ Novagen™
Pour la lyse des bactéries Gram-négatives
Description
- Contient du lysozyme recombinant hautement purifié et stabilisé
- Catalyse l’hydrolyse des liaisons N-acétylmuramide dans les parois cellulaires bactériennes
- L’activité spécifique du rLysozyme (1700 KU/mg) pour la lyse d’E. coli est 250 fois plus grande que celle du lysozyme contenu dans le blanc d’œuf de poulet
- Activité optimale au pH physiologique
Usage exclusivement réservé à la recherche