Learn More
Micronova™ Nettoyant pour vitres et laboratoires NovaClean™
Détergent pour les postes de travail et le verre
292.00€ - 342.00€
Spécification
Type de produit | Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μ |
---|---|
Color-coded | No |
pH | 7.1 |
Gamme de produits | NovaClean™ |
Scent | Unscented |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11966855
![]() |
Micronova™
NC2-Q |
1 qt. | N/A | N/A | N/A | |||||
11962475
![]() ![]() |
Micronova™
NC2-G |
1 gal. |
292.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Détergent pour les postes de travail et le verre
- S'utilise sur les postes de travail, les paillasses plastifiées, les écrans en verre, plastique et acrylique, les rideaux de salle blanche et les surfaces peintes
- Formule biodégradable prête à l'emploi
- Filtration fine, faible teneur en sodium et faible teneur en ions
- Filtré à 0,1 μm
- Solution sans solvant
Spécification
Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μ | |
7.1 | |
Unscented | |
Transparent | |
99°C (210.2°F) | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis | |
Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil. | |
Reusable | |
No | |
Serpillères et seaux ou lingettes et éponge | |
The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. |
No | |
NovaClean™ | |
Non stériles | |
Non autoclavable | |
Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using. | |
Clear | |
1.025 g/mL at 25°C | |
À filtre | |
Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces. | |
0°C (32°F) | |
2.3 kPa (17.1 mmHg) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Nettoyant pour vitres et laboratoires NovaClean™