Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de NOTCH-1 humain
Sandwich ELISA Kit
670.00€ - 2690.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P46531 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15455083
|
Invitrogen™
EHNOTCH1 |
96 dosages |
670.00€
1 kit |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17185519
|
Invitrogen™
EHNOTCH1X5 |
5 x 96 tests |
2690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Human NOTCH-1 ELISA quantitates Hu NOTCH-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NOTCH-1. Principle of the method The Human NOTCH-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le gène notch appartient à une famille de gènes homéotiques apparentés au facteur de croissance de l’épiderme (EGF), qui codent pour les protéines transmembranaires avec un nombre variable de répétitions apparentées à l’EGF riches en cystéine dans la région extracellulaire. Quatre gènes notchs ont été décrits chez les mammifères : Notch1, Notch2, Notch3 et Notch4(Int-3), qui ont été impliqués dans la différenciation du système nerveux et d’autres structures. Les protéines apparentées à l’EGF Delta et Serrate ont été identifiées comme des ligands de Notch1. Les protéines Notch matures sont des récepteurs hétérodimères dérivés du clivage des pré-protéines Notch en une sous-unité extracellulaire (NEC) contenant plusieurs répétitions apparentées à l’EGF et une sous-unité transmembranaire incluant la région intracellulaire (Ntm).
Spécification
P46531 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
La paire d’anticorps sandwich ELISA détecte le NOTCH-1 humain. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
4851 | |
< 12 % | |
HRP | |
Angiogenèse | |
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1 | |
1 heures 20 min |
20 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AOS5,AOVD1,TAN1,hN1 | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |