Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene A-60-G
Tubulure conçue pour des applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV). La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G est non conductrice, thermoscellable, durable et non oxydante, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis.
Marke: Masterflex™ R6008-23
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tubulure noire opaque
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Le meilleur choix pour les applications avec pression/vide
- Offre la plus longue durée de vie des tubulures de pompe
- Résiste à la chaleur et à l’ozone ambiant
- Bonne résistance aux acides/alcalis
- La couleur noire cache la saleté et la poussière
- Constante diélectrique élevée
- Stérilisation en autoclave
Spezifikation
6,4 mm | |
9,6 mm | |
1,6 mm | |
Application industrielle générale | |
1/boîte | |
61 (Shore A) | |
0,69 bar à 23deg;C/0,41 bar à 82deg;C | |
135deg;C |
Norprene | |
15 m | |
Pompe péristaltique | |
-60deg;C | |
Noir | |
Flexible | |
401 mmHg à 82deg;C |