Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene A-60-G
Tubulure conçue pour des applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV). La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G est non conductrice, thermoscellable, durable et non oxydante, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis.
Marque: Masterflex™ R6010-33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure noire opaque
- Fabriquée conformément aux BPF
- Le choix le plus adapté pour les applications sous pression / vide
- Offre la durée vie de tubulure la plus longue
- Résistante à la chaleur et à l’ozone ambiant
- Bonne résistance aux acides et alcalis
- La couleur noire masque la saleté et la poussière.
- Constante diélectrique élevée
- Stérilisation par autoclave
Spécification
8 mm | |
12.8 mm | |
1.6 mm | |
Application industrielle générale | |
1/boîte | |
61 (Shore A) | |
0.55 bar at 23°C/0.34 bar at 82°C | |
–60 à 135°C |
Norprene | |
15 m | |
Pompe péristaltique | |
–60 à 135°C | |
Noir | |
Oui | |
256 mmHg à 82°C |