Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Norprene™ A-60-G
Tubulure haute performance réservée à un usage industriel. La tubulure standard Ismatec™ Norprene™ A-60-G est durable et résistante.
Marque: Ismatec™ SC0361
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre la plus longue durée de vie et une bonne cohérence de flux.
- Bonne résistance aux acides et aux produits chimiques alcalins.
- Altération supérieure.
- Résistance à l’abrasion.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
- Excellente résistance à la fatigue causée par la flexion.
- Faible perméabilité au gaz par rapport aux tubulures en caoutchouc.
- Résistance aux rayons UV et à l’ozone (300 pphm).
- Idéale pour une utilisation dans les systèmes de vide.
- Lixiviation possible du mélange.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Non recommandé
- Stérilisation : Non recommandé.
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
Tubulure standard | |
8 mm | |
11,2 mm | |
1,6 mm | |
Usage industriel | |
1 unité | |
Dia. int. 8 mm, dia. ext. 11,2 mm | |
Lixiviation possible du mélange. | |
Bon |
Autoclavable | |
Norprene (A 60 G) | |
15 m | |
pompe péristaltique | |
-60°C | |
Acides, alcalis | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Noir | |
135°C |