Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Norprene™ A-60-G
Tubulure haute performance réservée à un usage industriel. La tubulure standard Ismatec™ Norprene™ A-60-G est durable et résistante.
Marque:  Ismatec™ SC0358
Code produit. 10092902
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Offre la plus longue durée de vie et une bonne cohérence de flux.
  • Bonne résistance aux acides et aux produits chimiques alcalins.
  • Altération supérieure.
  • Résistance à l’abrasion.
  • Résistance à l’usure et non-oxydante.
  • Excellente résistance à la fatigue causée par la flexion.
  • Faible perméabilité au gaz par rapport aux tubulures en caoutchouc.
  • Résistance aux rayons UV et à l’ozone (300 pphm).
  • Idéale pour une utilisation dans les systèmes de vide.
  • Lixiviation possible du mélange.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Non recommandé
  • Stérilisation : Non recommandé.
Spécification
Spécification
Tubulure standard
Norprene (A 60 G)
1,6 mm
-60°C
CO2 1200, O2 200, N2 80
Noir
135°C
Autoclavable
15 m
Usage industriel
D.I. de 3,2mm, D.E. de 6,4mm
Lixiviation potentielle du mélange.
Bon