Learn More
Gibco™ Sérum de chèvre normal
Code produit. 10098792
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
Code produit. 10098792
Marque: Gibco™ PCN5000
Edge
Sérum de chèvre normal
Sérum de chèvre normal. Le sérum entier est obtenu auprès de chèvres en bonne santé et non immunisées (avant immunisation). Le sérum est clarifié par le biais dʼun filtre à faible liaison protéinique de 0,8 microns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Espèces Chèvre / ovin
Forme Liquide
Type de produit Sérum de chèvre
Quantité 5 mL
Stérilité Stérile
Conditions d’expédition Glace carbonique
Réactif spécifique aux analytes. Les caractéristiques analytiques et de performance ne sont pas établies.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato