Learn More
Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ
Pour les systèmes d’échantillonnage automatisés et les RMN à haut débit. Les tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ ont été développés pour une qualité et une précision garanties.
35.30€ - 315.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 178 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Tube à échantillon RMN |
Diamètre (métrique) externe | 4,97 mm |
Diamètre (métrique) interne | 4,2 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12800056
|
Norell
502-7 RED |
178 mm | Rouge | 50 paquet |
164.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12842336
|
Norell
502-7 |
178 mm | Incolore | 50 paquet |
315.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12862336
|
Norell
552-7 |
178 mm | Incolore | 5 paquet |
35.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées
- Amélioration des temps de scintillement et de la reproductibilité des échantillons
- Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
- Les bouchons colorés sont inclus
Spécification
178 mm | |
Tube à échantillon RMN | |
4,2 mm | |
Bouchon |
Verre borosilicaté | |
4,97 mm | |
RMN de routine |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ