Learn More
Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ
Code produit. 12862336
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
Couleur:
Incolore
Rouge
Quantité:
5 paquet
50 paquet
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
Code produit. 12862336
Marque: Norell 5527
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les systèmes d’échantillonnage automatisés et les RMN à haut débit. Les tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ ont été développés pour une qualité et une précision garanties.
  • Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées
  • Amélioration des temps de scintillement et de la reproductibilité des échantillons
  • Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
  • Les bouchons colorés sont inclus
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Couleur Incolore
Diamètre (métrique) externe 4,97 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2 mm
À utiliser avec (application) RMN de routine
Comprend Bouchon
Quantité 5 paquet